Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Chain of Custody-Verschluss, 3 oz. (89 ml), naturfarben
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit „Chain of Custody“-Verschluss zur Wahrung der Produktkette verfügen über einen Einweg-Kettenverschluss, der die Behälter sicher und unwiderruflich verschließt.
120.00 € - 535.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Verschlusstyp | Produktkette, mit Klappdeckel |
Typ | Polypropylen-Behälter |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15688498
|
Thermo Scientific™
02CC |
1,5 oz. | 45 mL | Naturfarben |
535.00 €
600 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15698498
|
Thermo Scientific™
02CCBLACK |
1,5 oz. | 45 mL | Schwarz |
318.00 €
600 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15698518
|
Thermo Scientific™
03CC |
3 oz. | 89 ml | Naturfarben |
296.00 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15698558
|
Thermo Scientific™
10CCCL |
10 oz. | 296 ml | Naturfarben |
120.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit „Chain of Custody“-Verschluss sind mit einem einmalig verschließbaren und nur durch Zerstörung zu öffnenden Verschluss ausgestattet. Nachdem das Behältnis verschlossen ist, kann der Inhalt nicht mehr unbemerkt entnommen oder ausgetauscht werden.
- Polypropylen mit durch die FDA zu 100 % bestätigter Lebensmitteltauglichkeit
- Steriler luftdichter und auslaufsicherer Aufbau mit fest verbundenem Klappdeckel
- Schulterlose Behälter ohne Einlagen
- Zum Öffnen nach Gebrauch einfach den Kontrollkettenverschluss mit einer Schere zerschneiden
- Ideal für den Transport und die Aufbewahrung von empfindlichen Materialien und Proben geeignet
Spezifikation
Polypropylen | |
Nicht steril | |
Produktkette, mit Klappdeckel | |
Polypropylen-Behälter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.