Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel und Verschlussdichtung ähneln den Standardfläschchen mit Klappdeckel, sind jedoch darüber hinaus mit einer Verschlussdichtlippe versehen.
Marke: Thermo Scientific™ 02LSGREEN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.46000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Klappdeckelfläschchen mit Dichtverschluss gleichen den herkömmlichen Klappdeckelfläschchen, verfügen jedoch über eine zusätzliche Dichtverschlusslasche.
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Steriler, luftdichter und auslaufsicherer Aufbau
- Ein Klappdeckel mit festem Gelenk ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
- Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
- Erhältlich mit Fassungsvermögen von 1,5 bis 10 oz. (44,3 bis 296 ml)
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
Spezifikation
2 oz., grün | |
Grün | |
Nicht steril | |
600 | |
Verschlussversieglung, Klappdeckel | |
Polypropylen-Behälter |
28 mm | |
Polypropylen | |
45 mL | |
1.5 oz. | |
84 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.