missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capromorelin Tartrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16472497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16472497 50 mg 50 Milligramm
16486388 10 mg 10 Milligramm
16478977 5 mg -
16443466 25 mg 25 Milligramm
16410236 2 mg -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16472497

Marke: Medchem Express HY15243

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.

Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Capromorelin Tartrate
CAS 193273-69-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H41N5O10
Menge 50 mg
Synonym CP 424391-18
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]([C@@H](O)C(O)=O)O)O.CC(C)(N)C(N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(N(C[C@]23CC4=CC=CC=C4)CCC2=NN(C)C3=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 655.7
Formelmasse 655.7
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.