Learn More
Capromorelin Tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486388 10 mg 10 Milligramm
16478977 5 mg -
16472497 50 mg 50 Milligramm
16443466 25 mg 25 Milligramm
16410236 2 mg -
5 options
Artikelnummer. 16486388
Marke: Medchem Express HY15243
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.
Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capromorelin Tartrate
CAS 193273-69-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H41N5O10
Menge 10 mg
Synonym CP 424391-18
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]([C@@H](O)C(O)=O)O)O.CC(C)(N)C(N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(N(C[C@]23CC4=CC=CC=C4)CCC2=NN(C)C3=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 655.7
Formelmasse 655.7
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation