Learn More
Caps (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 9.7 bis 11.1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CAPS |
Schmelzpunkt | 324°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.0 to 7.0 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | ≥98 % |
Identifizierung | Pass Test |
Strukturformel | C6H11NH(CH2)3SO3H |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CAPS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.