Learn More
Capsazepine, 98+%, Thermo Scientific™
A competitive antagonist for capsaicin and resiniferatoxin
244.00 € - 895.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 138977-28-3
Summenformel C19H21ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 376.899
MDL-Nummer MFCD00153778
InChI-Schlüssel DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym capsazepine, capsazepin, n-2-4-chlorophenyl ethyl-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, unii-lfw48my844, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide, 2-2-4-chlorophenyl ethylamino-thiocarbonyl-7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-2-benzazepine, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, capasazepine, tocris-0464
PubChem CID 2733484
ChEBI CHEBI:70773
IUPAC-Name N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide
SMILES C1CC2=CC(=C(C=C2CN(C1)C(=S)NCCC3=CC=C(C=C3)Cl)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15405329
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63055.MA
10mg
244.00 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15415329
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63055.MF
50mg
895.00 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Capsazepine is shown to inhibit the development of mechanical hyperalgesia induced by intraplanar capsaicin injection. Capsazepine is described to block Resiniferatoxin (sc-24015)- and Capsaicin-induced contractions of guinea pig treacheal smooth muscle. Studies investigating the function of the VR1 (TRPV1 receptor) have employed Capsazepine as a tool for perturbing systemic neuronal response to Capsaicin.
Solubility
Soluble in ethanol or DMSO
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
138977-28-3
376.899
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
2733484
N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide
C19H21ClN2O2S
MFCD00153778
capsazepine, capsazepin, n-2-4-chlorophenyl ethyl-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, unii-lfw48my844, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide, 2-2-4-chlorophenyl ethylamino-thiocarbonyl-7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-2-benzazepine, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, capasazepine, tocris-0464
CHEBI:70773
C1CC2=CC(=C(C=C2CN(C1)C(=S)NCCC3=CC=C(C=C3)Cl)O)O
Spezifikation
Capsazepine
C19H21ClN2O2S
capsazepine, capsazepin, n-2-4-chlorophenyl ethyl-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, unii-lfw48my844, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide, 2-2-4-chlorophenyl ethylamino-thiocarbonyl-7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-2-benzazepine, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, capasazepine, tocris-0464
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide
2733484
376.9
138977-28-3
MFCD00153778
Soluble in ethanol or DMSO
C1CC2=CC(=C(C=C2CN(C1)C(=S)NCCC3=CC=C(C=C3)Cl)O)O
376.899
CHEBI:70773
≥99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures