Learn More
CAPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483769 250 ml 250 Milliliter
15473769 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61126.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 102601-34-3
Konzentration 0.2 M
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Summenformel C9H12NO4S
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00070063
InChI-Schlüssel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-(phenylamino)propan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 230.26