Learn More
Erlab™ Verfügbare Filter für Captair 531 Midcap
Dieser Captair 531 Midcap Filterchemikalien-Lagerschrank bietet eine hervorragende Filterqualität. Wir stellen sicher, dass Anwender und Labortechniker vor chemischen Risiken geschützt sind. Die Anwender haben dank ihrer transparenten Türen die bestmögliche Sicht auf die gelagerten Produkte und profitieren dank ihrer geringen Größe von der Nähe zu ihren täglichen Chemikalien.
Marke: Erlab™ AB62
Weitere Details : Netto-Gewicht : 15.00000kg
Beschreibung
- CE-Kennzeichnung
- Luftstrom 10 m3/h
- Spannung/Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme 12 W
- Struktur: Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Tür ist klar und mit chemikalienbeständigem Acryl für einfache Betrachtung gemacht
- Filtrationsmodul: Polypropylen
- Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe :AS : Für organische Dämpfe - BE : saure Dämpfe - F : Für Formaldehyddämpfe - K : Für Ammoniakdämpfe
- Lagerkapazität: ca. 72 x 20 ml Flaschen oder 10 x 500 ml je nach Behältertyp.
- Aufbewahrungsfächer: 1
- Lieferung mit 1 Ablage + 1 Ablage
- Absorbierende Matten: 2
Spezifikation
Chemikalienschränke | |
9.5 in. | |
242 mm | |
19.9 in. | |
506 mm | |
1 | |
CE, AFNOR NF X 15 211:2009 |
16 in. | |
Steel, Polymer | |
506 x 242 x 406 mm | |
White | |
406 mm | |
1 |