Learn More
Erlab™ Filtereinheit für saubere Luft Captair Flow 483 Smart
Dieses filtrierende Reinluftgehäuse Captair Flow 483 Smart ist der ideale Arbeitsplatz für jeden Betrieb, der eine völlig saubere Umgebung wie Mechanik, Elektronik, IT usw. erfordert, die vor jeglicher Verschmutzung geschützt ist. Unsere filtrierende Reinluft-Workstation mit oben montierten Filtersäulen passt in jeden Raum und lässt sich schnell und einfach installieren.
Marke: Erlab™ AF641
Weitere Details : Netto-Gewicht : 90.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandards: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (HEPA H14- und ULPA U16-Filter) - Luftqualität im Gehäuse: ISO-Klasse 5 - Norm EN 14644-1
- CE-Kennzeichnung
- Spannung/Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz (je nach Konfiguration)
- Anströmgeschwindigkeit der Luft (m/s-fpm) 0,35 – 69 (je nach Konfiguration)
- Luftdurchsatz (m3/h-CFM) 770 / 453 530 / 312 (je nach Konfiguration)
- Leistungsaufnahme: 90-95 W (je nach Konfiguration)
- Dezibelpegel 52-62 dBA (je nach Konfiguration)
- Seiten- und Frontplatten: Chemikalienbeständiges Acryl
- Struktur: Korrosionsbeständiger elektroverzinkter Stahl, beschichtet mit säurebeständigem Polymer
- Filtrationsmodul: Polypropylen
- Partikelfilter (1P) HEPA H14: Diese Filtertechnologie fängt Partikel größer als 0,1 μm mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % gemäß der MPPS-Methode der Norm EN 1822-1 ein. ULPA U16: Diese Filtertechnologie fängt Partikel mit einer Größe von mehr als 0,1 μm mit einem Wirkungsgrad von 99,99995 % gemäß der MPPS-Methode der Norm EN 1822-1 ein.
- Kohlefilter (optional) (1C) Durch das Hinzufügen eines Kohlefilters zu Ihrem Gehäuse können Sie Ihre Proben vor VOCs schützen. AS-Filter: Für organische Dämpfe
- Partikelvorfilter: Partikelfilter vor Staub in der Laborumgebung schützen (nur für 1P-Version)
- Arbeitsplatte Edelstahl 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Innenbeleuchtung: LED - IP 44 - 6000 K - 850 Lux
- eGuard: Schnittstelle zur Echtzeit-Fernsteuerung von Sicherheitsparametern - PC-kompatibel
- Anemometer überwacht einen Druckabfall, der darauf hinweist, dass ein Vorfilter oder ein Filteraustausch erforderlich ist
- Versorgungsanschlüsse an der Seitenwand: Damit elektrische Kabel und/oder Flüssigkeitsleitungen problemlos in das Gehäuse gelangen können - 2 pro Einheit
- Optionaler Deckenlichtknopf
- Bänke: Rollwagen (Mobicap) oder feste Bank (Benchcap)
- Regale: Internes verschiebbares Metallregal (nur für Benchcap)
- Erkennungssensor: Typ S Automatische Erkennung von VOC - Filterdurchbruch
Spezifikation
Arbeitsräume in ultrareiner Atmosphäre | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO Class 5, EN 14644-1 | |
52 to 62 dBA | |
90 to 95 W |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.35 to 69 m/sec. | |
960 x 1295 x 1435 mm | |
110/230 V |