Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 321 Filterabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 24,37 in. |
Tiefe (metrisch) | 61,89 cm |
Flussrate | (135 cfm) |
Hertz | 50/60 Hz |
Beschreibung
- Smart-Technologie hilft dem Anwender, sich ganz auf die Handhabung von Chemikalien zu konzentrieren
- Filterabzug mit exklusiver modularer FLEX-Filtersäule, die den Einsatz von HEPA- oder ULPA-Partikelfiltern in Kombination mit leistungsstarken Aktivkohlefiltern ermöglicht
- 7 Filtersäulen-Konfigurationen für mehr Vielseitigkeit
- Echtzeitsensoren zur Erkennung der Hauptfiltersättigung mit Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
- Sicherheitsfilter bei Hauptfiltersättigung
- Wahlweise mit mobilem Kart oder fester Arbeitsbank
- Anschließbar für die Echtzeitüberwachung aller Sicherheitsparameter
- Kostenlose Vorverkaufsanalyse zur Bestimmung der optimalen Filtersäulen- und Detektorkonfiguration
- Erfüllt die Filtrationseffizienzstandards AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 (Klasse 1 und 2)
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung | |
61,89 cm | |
50/60 Hz | |
220 V | |
31,5 in. |
24,37 in. | |
(135 cfm) | |
Filter | |
65 W | |
80,1 cm |