Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 392 Laborabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 24,37 in. |
Tiefe (metrisch) | 61,89 cm |
Flussrate | (259 cfm) |
Hertz | 50/60 Hz |
Beschreibung
- Sensoren zur Erkennung des Filterdurchbruchs von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
- Sicherheitsersatzfilter bei Sättigung des Hauptfilters
- Kontinuierliche Überwachung der Lufteinströmgeschwindigkeit
Erlab-Sicherheitsprogramm
- Anwendungsanalyse und -validierung, Anwendungszertifizierung, Erinnerungen an Filterwechsel
- Stellen Sie eine Verbindung mit eGuard™ her, um Status, Benachrichtigungen und Warnungen in Echtzeit zu erhalten
- Smart-Light-Funktion zur Beleuchtung des Abzugs
Flexibilität
- Konfigurierbare Filtersäule
- Erfordert keine Kanalisierung
Umwelt
- Gefährliche Chemikalien werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt
- Niedriger Energieverbrauch
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung | |
61,89 cm | |
50/60 Hz | |
105 W | |
80,01 cm |
24,37 in. | |
(259 cfm) | |
220 V | |
31,5 in. |