Learn More
Molecular Probes™ CaptAvidin™ Agarose (Sedimented Bead Suspension)
CaptAvidin™ Agarose (sedimentierte Bead-Suspension)
Marke: Molecular Probes™ C21386
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Biotin-bindende Protein CaptAvidin™, das mit Agarose konjugiert ist, ist für die Verwendung in der Affinitätschromatographie konzipiert. Das Biotin-bindende Protein, CaptAvidin™, enthält ein nitriertes Tyrosin an seinem Biotin-Bindungsport. Diese chemische Modifikation ermöglicht die Dissoziation des Avidin-Biotin-Komplexes unter milderen Bedingungen als der traditionelle Avidin-Biotin-Komplex. Bei einem pH-Wert von 4,0 bindet CaptAvidin™ Biotin-bindendes Protein Biotin fest mit einem Ka-Wert von ∼109 M-1. Diese Verbindung kann dann bei pH-Wert 10 umgekehrt werden, was eine vollständige Dissoziation des Avidin-Biotin-Komplexes ermöglicht. Dies steht im Gegensatz zu den harten Bedingungen (8 M Guanidin-Hydrochlorid, pH-Wert 1,5), die zur Dissoziation des Avidin-Biotin-Komplexes erforderlich sind.Spezifikation
Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren. | |
Nasses Eis | |
Agarose |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.