Learn More
Cytiva Capto™ L Chromatographie-Medium
Capto L ist ein BioProcess-Chromatographiemedium (Harz) zur Aufnahme von Antikörpern und Antikörperfragmenten.
Marke: Cytiva 17-5478-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33200kg
Beschreibung
Capto L eignet sich für die Erfassung einer Vielzahl von Antikörperfragmenten wie Fabs, einkettige variable Fragmente („single-chain variable fragment“, scFv) und Domain-Antikörper (Dabs).
- Hohes Bindungsvermögen, geringe Ligand-Leckage und Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten reduzieren Verarbeitungszeiten und benötigte Mengen.
- Ermöglicht einen Plattformansatz für die Aufreinigung von Antikörperfragmenten.
- Höhere Produktivität, kürzere Verarbeitungszeiten und Flexibilität bei der Prozessgestaltung durch robuste Matrix
- Hohes Bindungsvermögen und hohe Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten machen Capto L zu einer hervorragenden Erfassungsplattform für Antikörperfragmente, die leichte Kappa-Ketten enthalten.
- Die Verwendung von Capto L erfordert nur eine minimale Optimierung und erzeugt hohe Reinheitsgrade in einem einzigen Trennschritt.
- Capto L bietet mehrere Vorteile für Fertigungsprozesse, da die hohe Selektivität der Affinitätserfassung die Anzahl der nachfolgenden Polierschritte reduziert.
Spezifikation
Capto L Chromatographiemedien | |
7.87 Zoll | |
<500 cm/h | |
2 bis 10 | |
Hochvernetzte Agarose | |
Hohes Bindungsvermögen, geringe Ligand-Leckage und Selektivität für eine breite Palette von Antikörperfragmenten reduzieren Verarbeitungszeiten und benötigte Mengen. |
200mL. | |
200 mm | |
Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei | |
85μ m | |
2 bis 8 °C | |
Affinity Resin |
Sicherheit und Handhabung
- capto L
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol