Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-AAT Conjugate
CaptureSelect™ Biotin Anti-AAT Conjugate consists of a 13 kDa recombinant single domain antibody fragment that specifically binds with high affinity and selectivity to human alpha-1 antitrypsin (AAT).
514.00 € - 1802.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5°C to -30°C).
Markertyp Biotin and Analogs
Produktlinie CaptureSelect™
Zielspezies Human
Ligandentyp Antibody
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18446638
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7102872100
100 μg
514.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18496778
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
7102872500
500 μg
1802.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CaptureSelect™ Biotin Anti-AAT Conjugate consists of a 13 kDa recombinant single domain antibody fragment (VHH affinity ligand) that specifically binds with high affinity and selectivity to human alpha-1 antitrypsin (AAT). The affinity ligand is chemically conjugated to biotin via an appropriate spacer that retains the binding reactivity of the ligand when used in combination with streptavidin-based conjugates or streptavidin pre-coated surfaces. This conjugate allows you to detect, quantitate, and characterize native and recombinant human AAT.
Applications for CaptureSelect Biotin Anti-AAT Conjugate include ELISA, immunoprecipitation with streptavidin-coupled Dynabeads™, Gyrolab™-based immunoassays, and label-free detection using platforms such as those based on surface plasmon resonance (Biacore™ and IBIS-MX96 systems) and bio-layer interferometry (ForteBio™ Octet™ systems).
Animal origin statement
CaptureSelect products contain affinity ligands based on recombinant single-domain antibody fragments (VHH) created by a proprietary technology. The VHH affinity ligand is a 12–15 kDa fragment comprising the three complementarity-determining regions (CDRs) that form the antigen-binding domain, efficiently produced in the yeast Saccharomyces cerevisiae by a production process free of any animal components (Animal Origin-Free).
Spezifikation
Spezifikation
Store in freezer (-5°C to -30°C).
CaptureSelect™
Antibody
Biotin and Analogs