Learn More
Carbamazepine, MedChemExpress
Description
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Carbamazepine |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 298-46-4 |
| Farbe | White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H12N2O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CBZ NSC 169864 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |