Learn More
Carbamylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11390622 25 g Glasflasche 25 Gramm
10331753 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11390622 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108240250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-83-2
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012011
InChI-Schlüssel AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC-Name 2-Carbamoyloxyethyl(trimethyl)ammonium;chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamylcholine chloride
Schmelzpunkt 200°C to 204°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2.0% max. (105°C, 2 hrs)
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Merck Index 15,1781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamylcholine chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen