Learn More
Carbendazim, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101667
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16471359
Marke: Medchem Express HY13582
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbendazim
Physikalische Form Solid
CAS 10605-21-7
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.8 mg/mL (35.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.