Learn More
Carbenicillin disodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440978
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16440978 5 g 5 Gramm
16422219 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16440978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0525A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H16N2Na2O6S
Menge 5 g
Synonym Sodium carbenicillin
Löslichkeitsinformationen H2O : 125 mg/mL (295.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (147.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekulargewicht (g/mol) 422.36
Formelmasse 422.36
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation