Learn More
Bayha™ Skalpellklingen aus Carbonstahl
Artikelnummer. 10684151
Encompass
Change view
Click to view available options
Größe:
Nr. 11
Nr. 18
Nr. 20
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 27
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Größe Sterilität unitSize
10684151 Nr. 11 Unsteril 12 Stück
10292991 Nr. 22 Unsteril 12 Stück
10488502 Nr. 27 Unsteril 12 Stück
10271562 Nr. 20 Steril 12 Stück
10640263 Nr. 18 Steril 12 Stück
10149901 Nr. 11 Steril 12 Stück
10373352 Nr. 23 Steril 12 Stück
7 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10684151
Marke: Bayha™ 111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Für auswechselbare Klingen. Alle Klingen passen in jeden Griff. Rostfrei, unsteril.
Typ: Klinge 11 spitz/schräg
Spezifikation
Größe Nr. 11