Learn More
Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367056 100 mg 100 Milligramm
11357056 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11367056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06932.MC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204.617 g/mol
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone is a widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon ist ein weit verbreiteter Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO (5 mg/ml), Ethanol (1 mg/ml) und Methanol (10 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-60-2
Summenformel C9H5ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 204.617
MDL-Nummer MFCD00001848
InChI-Schlüssel UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
PubChem CID 2603
ChEBI CHEBI:3259
IUPAC-Name 2-[(3-chlorphenyl)hydrazinylidene]propandinitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1842102
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in DMSO (5mg/ml),ethanol (1mg/ml) and methanol (10mg/ml).
Formelmasse 204.62
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone