Learn More
Carbonylchlorobis(Triphenylphosphin)Iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338198 0.25 g 0.25 Gramm
11348198 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11338198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039413.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 14871-41-1 | C37H30ClIrOP2 | 780.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14871-41-1
Summenformel C37H30ClIrOP2
Molekulargewicht (g/mol) 780.26
MDL-Nummer MFCD00009590
InChI-Schlüssel PEPSDKMVHYXIMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorobis triphenylphosphine iridium i
PubChem CID 78076234
IUPAC-Name iridium;methanon;triphenylphosphan;chlorid
SMILES Cl[Ir+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Schmelzpunkt 215°C (decomposition)
Menge 0.25 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, toluene; Slightly soluble in acetone, alcohol
Formelmasse 780.27
Physikalische Form Kristallin