Learn More
Carbonyldihydridotris-(triphenylphosphin)-Ruthenium(II), weiß, kristallin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358518
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358518 0.5 g 0.50 Gramm
11338518 2 g 2 Gramm
11348518 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040524.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25360-32-1 | C55H47OP3Ru | 917.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25360-32-1
Summenformel C55H47OP3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 917.97
MDL-Nummer MFCD00015870 MFCD00015870
InChI-Schlüssel MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53384314
IUPAC-Name methanidylidyneoxidanium tris(triphenylphosphane) λ²-ruthenium
SMILES [RuH2].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 917.97
Physikalische Form Kristalle