Learn More
Carboxyformamido Metazachlor Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30180271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180271 10 mg 10 Milligramm
30180182 50 mg 50 Milligramm
30179901 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM85459010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1367578-41-3
Summenformel C14 H13 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 303.27
Synonym Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
IUPAC-Name 3-Methyl-2-[Oxalo(Pyrazol-1-ylmethyl)amino]Benzoesäure
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metazachlor Metabolite BH 479-12
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formelmasse 303.0855