Learn More
Cariporide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490308 5 mg 5 Milligramm
16457666 100 mg 100 Milligramm
16447848 10 mg 10 Milligramm
16423797 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490308 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19693
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cariporide (HOE-642) is a selective Na+/H+ exchange inhibitor.
Cariporide (HOE-642) is a selective Na+/H+ exchange inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cariporide
CAS 159138-80-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H17N3O3S
Menge 5 mg
Synonym HOE-642
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.92 mM)
SMILES O=C(NC(N)=N)C1=CC=C(C(C)C)C(S(=O)(C)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 283.35
Formelmasse 283.35
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation