Learn More
β-Carotene, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | β-Carotene |
| CAS | 7235-40-7 |
| Summenformel | C40H56 |
| MDL-Nummer | MFCD00001556 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)=C(C)CCC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 536.87 |
| Reinheit (%) | 98% |