Learn More
(-)-Carveol, Isomergemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489067
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11489067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20636.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 99-48-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
It is a terpene that inhibits mammary carcinogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Terpen, das die Karzinogenese bei Säugetieren hemmt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ethanol und DMSO.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-48-9
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00869995,MFCD00062993
InChI-Schlüssel BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
Synonym carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
PubChem CID 7438
ChEBI CHEBI:23046
IUPAC-Name 2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Carveol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.96
Siedepunkt 227°C
Flammpunkt 98°C (209°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 10 g
Beilstein 6269416
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO.
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 97%