Learn More
(-)-Carveol, Isomergemisch, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
It is a terpene that inhibits mammary carcinogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Terpen, das die Karzinogenese bei Säugetieren hemmt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ethanol und DMSO.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Es ist ein Terpen, das die Karzinogenese bei Säugetieren hemmt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ethanol und DMSO.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-Carveol |
| Namenshinweis | mixture of isomers |
| Dichte | 0.96 |
| Siedepunkt | 227°C |
| Flammpunkt | 98°C (209°F) |
| Brechungsindex | 1.496 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 6269416 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO. |
| Formelmasse | 152.24 |
| Mehr anzeigen |