Learn More
Casein, Hammarsten Grade, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 lb.
100 g
11.3 kg (25 lb.)
2.2 kg (5 lb.)
Beschreibung
- Cream to light yellow
- Protein: ≥95%
- Melting point: ∽280°C (dec.)
- MDLNumber: MFCD00081481
- CAS: 9000-71-9
Spezifikation
Molekulargewicht | 75000 to 100000 |
Menge | 1 lb. |
Verpackung | Plastic Bottle |
Produkttyp | Casein |
Inhalt und Lagerung | Ambient Temperatures, Store under Nitrogen |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Form | Lyophilized |