Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-1-Inhibitor I
Artikelnummer. 15406369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406369 1 mg 1 Milligramm
15496359 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406369 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64407.M^
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143313-51-3
Summenformel Gehäuse C23H32N4O8
Synonym Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter, spezifischer und reversibler Inhibitor von Caspasen-1, -4 und -5
Formelmasse 492,52
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Form Pulver
InChI-Schlüssel KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
IUPAC-Name (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 492.53