Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3-Inhibitor III
Beschreibung
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Beschreibung | Beige bis Braun |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein potenter, zelldurchlässiger und irreversibler Inhibitor von Caspase-3; hemmt auch Caspasen -6, -7, -8 und -10. Wird häufig in Konzentrationen bis 100 →m verwendet, um die Rolle der Caspase-3-abhängigen Apoptose zu untersuchen |
| Formelmasse | 550.94 |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| Form | Pulver |