Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3-Inhibitor III
Artikelnummer. 15456389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456389 1 mg 1 Milligramm
15446389 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456389 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64442.M^
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 285570-60-7 | C21H31ClN4O11, C21H31ClN4O11 | 550.95 g/mol
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 285570-60-7
Summenformel C21H31ClN4O11
Synonym AC-DEVD-CMK; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp Chlormethylketon
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Beige bis Braun
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter, zelldurchlässiger und irreversibler Inhibitor von Caspase-3; hemmt auch Caspasen -6, -7, -8 und -10. Wird häufig in Konzentrationen bis 100 →m verwendet, um die Rolle der Caspase-3-abhängigen Apoptose zu untersuchen
Formelmasse 550,94
Löslichkeit Löslich in DMSO
Form Pulver