Learn More
Caspase-3-Substrat V, fluorogen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß bis cremefarben |
| Form | Lyophilisiert |
| Substrattyp | Caspase Substrate |
| Molekulargewicht | 1360.38 |
| Lagerungsbedingungen | -30 bis -10 °C |
| Substratmenge | 0,5mg |
Nur für Forschungszwecke