Learn More
Caspofungin diacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16487258 10 mg -
16481659 1 g 1 Gramm
16471236 200 mg -
16467226 100 mg 100 Milligramm
16443566 25 mg 25 Milligramm
16443277 50 mg -
16441826 500 mg 500 Milligramm
16409787 5 mg 5 Milligramm
8 options
Artikelnummer. 16487258
Marke: Medchem Express HY17006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Caspofungin (MK-0991) diacetate is a potent antifungal agent. Caspofungin diacetate inhibits the synthesis of the fungal cell wall component β-(l,3)-D-glucan.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caspofungin diacetate
Physikalische Form Solid
CAS 179463-17-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C56H96N10O19
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym MK-0991 diacetateL-743872 diacetate
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (82.41 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (82.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@](NC([C@](NC([C@@](C[C@H]1O)([H])N(C1)C2=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C(C=C3)=CC=C3O)O)=O)([H])[C@H](O)CCN)N(CC[C@@H]4O)[C@]4([H])C(N[C@@H]([C@@H](C[C@@H](C(N[C@@]2([H])[C@H](O)C)=O)NC(CCCCCCCC[C@@H](C)C[C@@H](C)CC)=O)O)NCCN)=O.OC(C)=O.OC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1213.42
Formelmasse 1213.42
Reinheit (%) 95.9%
Güte Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.