Learn More
Castor Oil, Carl Roth™
Artikelnummer. 10295813
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10295813
Marke: Carl Roth 4702.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Azidität ≤1.5mg KOH/g
CAS 8001-79-4
Extinktion ≤0.7
Schmelzpunkt 229°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.952-0.965
Schmelzbereich –10 to –18°C
Verpackung Glas
Summenformel C57H104O9
Brechungsindex 1.477 to 1.481
Menge 1 L
Synonym castor oil, ricinus oil, olio di ricino, venelex, xenaderm, optase, trypsin complex, unii-d5340y2i9g, castor oil usp:jan, 1-o,2-o,3-o-tris z-12-hydroxy-9-octadecenoyl glycerol
InChI-Schlüssel ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
Molekulargewicht (g/mol) 933.45
PubChem CID 14030006
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.