Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B Inhibitor III
Artikelnummer. 15486849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486849 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15486849 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65347.#0
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Inhibitor von Cathepsin B
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Inhibitor von Cathepsin B
CAS 134448-10-5
Summenformel C18H29N3O6
Formelmasse 383,44g/mol
Synonym CA-074; [L-3-trans-(Propylcarbamoyl)oxiran-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-prolin
Löslichkeit Löslich in Methanol zu 1 mg/ml; auch löslich in DMSO oder Ethanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver