Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B IV-Hemmer
Artikelnummer. 15416559
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 15416559
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64737.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ein zelldurchlässiges Analogon von CA-074, das als irreversibler Inhibitor intrazellulärer Cathepsin B dient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147859-80-1
Summenformel C19H31N3O6
Synonym CA-074 ME; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxiran-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-prolin-methylester
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges Analogon von CA-074, das als irreversibler Inhibitor intrazellulärer Cathepsin B dient.
Formelmasse 397,46g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC
IUPAC-Name methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 397.47