Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B IV-Hemmer
Artikelnummer. p-7082423
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 15416559
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64737.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ein zelldurchlässiges Analogon von CA-074, das als irreversibler Inhibitor intrazellulärer Cathepsin B dient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147859-80-1
Summenformel C19H31N3O6
Synonym CA-074 ME; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxiran-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-prolin-methylester
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges Analogon von CA-074, das als irreversibler Inhibitor intrazellulärer Cathepsin B dient.
Formelmasse 397,46g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC
IUPAC-Name methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 397.47