Learn More
Abcam Cathepsin-B-Inhibitor-Screening-Kit (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32111730 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32111730 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32111730 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab185438100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Cathepsin-B-Inhibitor-Screening-Kit von Abcam (ab185438) nutzt die Fähigkeit von Cathepsin B, das synthetische AFC-basierte Peptidsubstrat zu spalten, um AFC freizusetzen, das leicht mit einem Fluorometer oder einem Fluoreszenz-Mikroplattenleser quantifiziert werden kann.
Das Cathepsin-B-Inhibitor-Screening-Kit von Abcam (ab185438) nutzt die Fähigkeit von Cathepsin B, das synthetische AFC-basierte Peptidsubstrat zu spalten, um AFC freizusetzen, das leicht mit einem Fluorometer oder einem Fluoreszenz-Mikroplattenleser quantifiziert werden kann.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO