Learn More
Mouse Cathepsin F Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
463.69 €
Spezifikation
Antigen Cathepsin F
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18001962
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems
AF2544
100 μg
463.69 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cathepsin F Polyclonal specifically detects Cathepsin F in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin F
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Polyclonal
Goat
Mouse
cathepsin F, CATSFEC 3.4.22.41, CTSF, EC 3.4.22
CTSF
IgG
Affinity Purified
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
LYOPH
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Unconjugated
RUO
Q9R013
8722
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Cathepsin F Ser20-Asn462 Accession # Q9R013
Primary
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Cathepsin F in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Cathepsin C, rmCathepsin H, and rmCathepsin L is observed.