missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cathepsin K Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35793-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cathepsin K Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin K in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Cathepsin K | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA | |
| cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 115-329 of human Cathepsin K (NP_000387.1).,, Sequence:, APDSVDYRKKGYVTPVKNQGQCGSCWAFSSVGALEGQLKKKTGKLLNLSPQNLVDCVSENDGCGGGYMTNAFQYVQKNRGIDSEDAYPYVGQEESCMYNPTGKAAKCRGYREIPEGNEKALKRAVARVGPVSVAIDASLTSFQFYSKGVYYDESCNSDNLNHAVLAVGYGIQKGNKHWIIKNSWGENWGNKGYILMARNKNNACGIANLASFPKM | |
| 20 μL | |
| Cancer | |
| 1513 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur