Learn More
Cathepsin K Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
202.00 € - 573.00 €
Spezifikation
Antigen Cathepsin K
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30226545
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35793-100ul
100 μL
573.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30228581
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35793-20ul
20 μL
202.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cathepsin K Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin K in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin K
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1513
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 115-329 of human Cathepsin K (NP_000387.1).,, Sequence:, APDSVDYRKKGYVTPVKNQGQCGSCWAFSSVGALEGQLKKKTGKLLNLSPQNLVDCVSENDGCGGGYMTNAFQYVQKNRGIDSEDAYPYVGQEESCMYNPTGKAAKCRGYREIPEGNEKALKRAVARVGPVSVAIDASLTSFQFYSKGVYYDESCNSDNLNHAVLAVGYGIQKGNKHWIIKNSWGENWGNKGYILMARNKNNACGIANLASFPKM
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.