Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin K-Substrat (fluorogen)
Artikelnummer. 15456189
Ansicht ändern
Click to view available options
Substratmenge:
10mg
25mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmenge Packungsgröße
15456189 25mg 25 Milligramm
15446189 10mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456189 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64082.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Form Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein empfindliches fluorogenes Substrat für Cathepsin K
Substrattyp Cathepsin-Substrat
Molekulargewicht 578,65
Lagerungsbedingungen -30 bis -10 °C
Substratmenge 25mg
Nur für Forschungszwecke