missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cav 2.2 blocker 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487647 5 mg 5 Milligramm
16461147 50 mg -
16445676 100 mg 100 Milligramm
16434898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16487647 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY119373

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cav 2.2 blocker 1 (compound 9) is a N-type calcium channel (Cav 2.2) blocker for the treatment of pain, with an IC50 of 1 nM.

Cav 2.2 blocker 1 (compound 9) is a N-type calcium channel (Cav 2.2) blocker for the treatment of pain, with an IC50 of 1 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cav 2.2 blocker 1
CAS 1567335-29-8
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H29ClN2O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20.83 mg/mL (49.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C=CC=C1)=C1N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=CC(C4CC(C)(C)OC(C)(C)C4)=N2
Molekulargewicht (g/mol) 424.96
Formelmasse 424.96
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.