missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAY10650, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16470517

Marke: Medchem Express HY10801

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.

CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CAY10650
CAS 1233706-88-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H25NO6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 43 mg/mL (91.20 mM)
SMILES O=C(CN1C(C=CC(C(O)=O)=C2)=C2C(C(C(C)C)=O)=C1)COC(C=C3)=CC=C3OC4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 471.5
Formelmasse 471.5
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt