Learn More
HUBER CC-202C, Wärme Umwälzthermostat
Wärme-Umwälzthermostate sind speziell für die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen mit kleinen Volumina ausgelegt. Die Geräte sind mit Badgefäßen aus Edelstahl ausgerüstet und haben serienmäßig rückseitige Pumpenanschlüsse sowie eine Edelstahl-Badabdeckung mit Einfüllöffnung
Marke: HUBER 2003.0001.01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.90000kg
Beschreibung
- Präzise Temperaturregelung
- Isolierte Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
- Druck- und Saugpumpen mit stufenloser Drehzahlregelung
- Hohe Heiz- und Kühlleistung
- Funktionserweiterung mit E-Grade-System
- Hochpräzise Kaskadentemperaturregelung
- Farb-TFT-Display, individuell einstellbar
- Programmgeber mit Kalender- und Uhr-Funktionen
- Anwenderfreundliche Bedienerführung in sechs Sprachen
- Umfassende Warn- und Sicherheitsfunktionen
- Brückenmontiertes Einhängethermostat CC-E und MPC-E
- Heizthermostat
- Temperaturbereich: 45°bis 200 °C
- Heizleistung: 1,5 bis 2,1 kW
- Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 22 l/min / 0,4 bar
- Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
- Badvolumen: 2L
Spezifikation
Schutzklasse III/FL (DIN 12876) | |
Heizungsumwälzbad | |
CC-202 C | |
178 mm | |
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
45°C bis 200°C | |
1,5-2,1 kW | |
±0,02&Grad;C | |
355 mm | |
220/240 V |