Learn More
CC-885, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097810
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16473388 10 mg -
16469916 50 mg -
16454626 100 mg 100 Milligramm
16452746 25 mg 25 Milligramm
16436117 5 mg -
5 options
Artikelnummer. 16473388
Marke: Medchem Express HY101488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CC-885
CAS 1010100-07-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21ClN4O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 440.88
Formelmasse 440.88
Reinheit (%) 99.23%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death