Learn More
Abnova™ CCBL1 (Human) Recombinant Protein
Human CCBL1 full-length ORF ( AAH33685, 1 a.a. - 374 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000883-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162691
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MAKQLQARRLDGIDYNPWVEFVKLASEHDVVNLGQGFPDFPPPDFAVEAFQHAVSGDFMLNQYTKTFVIIIEPFFDCYEPMTMMAGGRPVFVSLKPGPIQNGELGSSSNWQLDPMELAGKFTSRTKALVLNTPNNPLGKVFSREELELVASLCQQHDVVCITDEVYQWMVYDGHQHISIASLPGMWERTLTIGSAGKTFSATGWKVGWVLGPDHIMKHLRTVHQNSVFHCPTQSQAAVAESFEREQLLFRQPSSYFVQFPQAMQRCRDHMIRSLQSVGLKPIIPQGSYFLITDISDFKRKMPDLPGAVDEPYDRRFVKWMIKNKGLVAIPVSIFYSVPHQKHFDHYIRFCFVKDEATLQAMDEKLRKWKVELWP
Spezifikation
Spezifikation
AAH33685
cysteine conjugate-beta lyase, cytoplasmic
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CCBL1
GST
883
Wheat germ expression system
25 μg
FLJ95217, GTK, KAT1, KATI, MGC29624
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer