Learn More
CCDC102A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25764-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16874325
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CCDC102A
Polyclonal
Unconjugated
CCDC102A
CCDC102A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
92922
-20°C
Liquid
Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96A19
CCDC102A
CCDC102A Fusion Protein Ag22753
150 μL