missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCG-63808, MedChemExpress

Artikelnummer. 16418198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16418198 10 mg 10 Milligramm
16414097 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16418198 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY70075

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.

CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CCG-63808
CAS 620113-73-7
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H15FN4O2S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=C(C=C5)F
Molekulargewicht (g/mol) 454.48
Formelmasse 454.48
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.