Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CCKAR-NFAT-bla HEK 293T Cells
Beschreibung
The GeneBLAzer™ CCKAR-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Cholecystokinin A Receptor (CCKAR) stably integrated into the GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1447) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells.
The CCKAR-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using established ligands. In addition, CCKAR-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_000730.2 |
| Assay-Eingabe | Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen |
| Zellenzustand | Teilende Zellen |
| Inhalt und Lagerung | K1548 GeneBLAzer™ CCKAR-NFAT-bla HEK-293T-Zellen (LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Enthält: • GeneBLAzer™ CCKAR-NFAT-bla HEK-293T-Zellen • GeneBLAzer™ CCKAR-NFAT-bla HEK-293T Assay-Protokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die GeneBLAzer™ CCKAR-NFAT-bla HEK-293T-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GPCRs |
| Gensymbol | CCKAR |
| Enthält | CCKAR-NFAT-bla HEK 293T-Zellen, CCKAR-NFAT-bla HEK 293T Assay-Protokoll, Analysenzertifikat |
| Populationsstatus | Auf Einzelzellen basierende Klone |
| Produktlinie | GeneBLAzer |
| Mehr anzeigen |